Learn More
1,7-heptanediol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10494535 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494535 1 g Flacon en verre 1g
10346750 10 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494535 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120350010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-30-1
Formule moléculaire C7H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Numéro MDL MFCD00002987
Clé InChI SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
CID PubChem 12381
Nom IUPAC heptane-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 7-Heptanediol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17°C to 19°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9510g/mL
Point d’ébullition 259°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.4535 to 1.4565
Quantité 1 g
Beilstein 01, 489
Gravité spécifique 0.951
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide après fusion