Learn More
1,7-heptanediol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382496 5 g 5g
11392496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06384.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 629-30-1 | C7H16O2 | 132.203 g/mol
1,7-Heptanediol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,7-heptanediol est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, légèrement soluble dans l‘éther.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-30-1
Formule moléculaire C7H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 132.203
Numéro MDL MFCD00002987
Clé InChI SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-heptanediol, 1,7-dihydroxyheptane, heptamethylene glycol, alpha,omega-heptanediol, .alpha.,.omega.-heptanediol, a,?-heptanediol, 1,7-heptandiol, .omega.-heptanediol, pubchem11489, acmc-1bsor
CID PubChem 12381
Nom IUPAC heptane-1,7-diol
SMILES C(CCCO)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Heptanediol
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 0.953
Point d’ébullition 258°C to 260°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 5 g
Beilstein 1633482
Informations sur la solubilité Soluble in water,slightly soluble in ether.
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 98%