Learn More
1,7-Heptanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,7-Heptanediol |
| CAS | 629-30-1 |
| Formule moléculaire | C7 H16 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2 |
| SMILES | OCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | heptane-1,7-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.2 |
| Poids de la formule | 132.115 |