Learn More
1,7-Heptanediol, TRC
Code produit 30407023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH27995025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Heptanediol
CAS 629-30-1
Formule moléculaire C7 H16 O2
Quantité 25 g
Synonyme 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol
Formule InChI InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCO
Nom IUPAC heptane-1,7-diol
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Poids de la formule 132.115