Learn More
1,7-octadiène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362007
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362007 500 mL 500mL
11352007 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07659.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
1,7-Octadiene is used in organic synthesis. It is also used to study and assess the structure and reaction rate in olefin ring-closing metathesis of a series of simple dienes. Further, it is used in a study to investigate micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization. It acts as a crosslinker as well as a source of ethylene in cross-enyne metathesis (CEYM)-related reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,7-octadiène est utilisé en synthèse organique. Il est également utilisé pour étudier et évaluer la structure et le taux de réaction dans la métathèse par fermeture de cycle des oléfines d’une série de diènes simples. De plus, il est utilisé dans une étude pour examiner les surfaces microstructurées préparées par polymérisation par plasma. Il agit comme agent de réticulation et source d’éthylène dans les réactions liées à la métathèse croisée d’énynes (CEYM).
Solubilité
Miscible au méthanol et au cyclohexane. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3710-30-3
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.20
Numéro MDL MFCD00008668
Clé InChI XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
CID PubChem 19460
Nom IUPAC Octa-1,7-diène
SMILES C=CCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Octadiene
Point de fusion <-70°C
Densité 0.735
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 5°C (41°F)
Odeur Strong
Formule linéaire CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Indice de réfraction 1.422
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2309
Beilstein 605288
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and cyclohexane. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 97%