Learn More
1,7-Octadiène, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10366770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10366770 100 mL 100mL
10075683 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129351000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3710-30-3
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.20
Numéro MDL MFCD00008668
Clé InChI XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
CID PubChem 19460
Nom IUPAC octa-1,7-diene
SMILES C=CCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 7-Octadiene
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 121.0°C
Point d’éclair 9°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.50%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)4CH=CH2
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230
Quantité 100 mL
Numéro UN 2309
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.08g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, cyclohexane, benzene,, isopropanol and petroleumether
Viscosité 0.5 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Liquide