Learn More
1,7-octadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462508 50 g 50g
11452508 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15829.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106.17 g/mol
1,7-Octadiyne is an useful bifunctional chain extension unit. It participates in the formation of uranium(IV) vinyl complexes. It reacts with frustrated Lewis pair P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 by acetylene C-C coupling to yield the zwitterionic product. It undergoes the reductive cyclization during reaction with Re2Cl4(?-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) and affords quadruply bonded dirhenium(III) complex Re2Cl3(?,η2-C8H7)(?-dppm)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,7-octadiyne est une unité d’extension de chaîne bifonctionnelle utile. Il participe à la formation de complexes de vinyle uranium(IV). Il réagit avec la paire frustrée de Lewis P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 par couplage acétylène C-C pour produire le produit zwitterionique. Il subit la cyclisation réductrice pendant la réaction avec le Re2Cl4(μ-dppm)2 (dppm = Ph2HCP2PPh2) et conduit au complexe de dirhénium(III) lié au Re2Cl3(μ,η ;2-C8H7)(μ-dppm)2.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871-84-1
Formule moléculaire C8H10
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Numéro MDL MFCD00008580
Clé InChI DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 70099
Nom IUPAC octa-1,7-diyne
SMILES C#CCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,7-Octadiyne
Densité 0.81
Point d’ébullition 135°C to 136°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.446
Quantité 50 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697275
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,7-Octadiyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,7-Octadiyne