Learn More
1,8,9-Trihydroxyanthracene, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11469816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11469816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20303.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Dithranol was used as a matrix in MALDI TOF mass spectrometry measurements of sol-gel films for DNA microarray applications. It was also used as matrix in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and liquid secondary ion-tandem mass spectrometry (LSI-MS/MS) for the analysis of synthetic polymers to generate values for the average mass and the mass of the end groups. It was also used in MALDI-MS for direct detection of condensed tannins in bark. It is successfully used for the treatment of psoriasis.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in acetic acid, chloroform (20 mg/mL), acetone, benzene, solutions of alkali hydroxides, fixed oil. Slightly soluble in 95% ethanol, alcohol, ether, and glacial acetic acid.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1143-38-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00053409
Clé InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
CID PubChem 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Point de fusion 177°C to 181°C
Quantité 5 g
Beilstein 2054360
Merck Index 14,684
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.