Learn More
1,8,9-trihydroxyanthracène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15560311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15560311 5 g 5g
15505276 1 g 1g
15515276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15560311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457770050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1143-38-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1143-38-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00053409
Clé InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
CID PubChem 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8,9-Trihydroxyanthracene
Point de fusion 178.0°C to 181.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, acetone, benzene, slightly soluble in alcohol, ether, glacial acetic
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 97%