Learn More
1-(8-Chloro-11-(4-méthylpiperazine-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazépine-5-yl)éthanone, TRC
Code produit 30007414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007414 50 mg 50mg
30003551 500 mg 500mg
30006101 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36755350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1025951-76-1
Formule moléculaire C20H21ClN4O
Poids moléculaire (g/mol) 368.86
Synonyme 5-Acetyl-8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo-(b,e)(1,4)-diazepine, Clozapine Impurity, 1-[8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl]ethanone
Nom IUPAC 1-[3-chloro-6-(4-méthylpiperazine-1-yl)benzo[b][1,4]benzodiazépine-11-yl]éthanone
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3N(C(=O)C)c4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21ClN4O/c1-14(26)25-18-6-4-3-5-16(18)20(24-11-9-23(2)10-12-24)22-17-13-15(21)7-8-19(17)25/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Poids de la formule 368.1404