Learn More
1,8-cinéole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444983 500 mL 500mL
11434983 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12269.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    120.65€ / 500mL
    Économisez 27.25€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’eucalyptol est un ingrédient retrouvé dans de nombreuses marques de bain de bouche et d’antitussif. Il permet de contrôler l’hypersécrétion de mucus des voies respiratoires et l’asthme par une action anti-inflammatoire inhibitrice des cytokines. L’eucalyptol traite efficacement la rhinosinusite non purulente. L’eucalyptol réduit l’inflammation et la douleur lorsqu’il est appliqué par voie topique. Il tue les cellules leucémiques in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau (3500 mg/L (à 21°C). Miscible avec l’éther, l’alcool, le chloroforme, l’acide acétique glacial et les huiles. Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique ; légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stocker ce produit chimique en milieu réfrigéré et à l’écart des acides et des bases minérales. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 470-82-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00167977
Clé InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
CID PubChem 2758
Nom IUPAC 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Cineole
Point de fusion 1.0°C
Densité 0.923
Point d’ébullition 176°C to 177°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4575
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3271
Beilstein 105109
Merck Index 14,3895
Informations sur la solubilité Soluble in water(3500mg/L (at 21°C). Miscible with ether,alcohol,chloroform,glacial acetic acid,oils. Soluble in ethanol,ethyl ether; slightly soluble in carbon tetrachloride.
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide