Learn More
1,8-cinéole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10588883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10588883 500 g Flacon en verre 500g
10695522 5 g Flacon en verre 5g
10605532 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10588883 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110345000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 470-82-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00167977
Clé InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
CID PubChem 2758
Nom IUPAC 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Cineole
Point de fusion 1.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9225g/mL
Point d’ébullition 176°C to 177°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4550 to 1.46
Quantité 500 g
Beilstein 17,II,32
Merck Index 15, 3938
Gravité spécifique 0.9225
Rotation spécifique -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Informations sur la solubilité (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Cineole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Cineol