Learn More
1,8-cinéole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695522 5 g Flacon en verre 5g
10605532 100 g Flacon en verre 100g
10588883 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10695522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.35€
    39.65€ / 5g
    Économisez 7.70€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 470-82-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00167977
Clé InChI WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
CID PubChem 2758
Nom IUPAC 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Cineole
Point de fusion 1.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9225g/mL
Point d’ébullition 176°C to 177°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4550 to 1.46
Quantité 5 g
Beilstein 17,II,32
Merck Index 15, 3938
Gravité spécifique 0.9225
Rotation spécifique -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Informations sur la solubilité (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide