Learn More
1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone, TRC
Code produit 30133256
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133256 5 g 5g
30004409 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133256 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4946855G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-16-6
Formule moléculaire C28H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 418.49
Synonyme 1,8-Bis(p-methylphenylamino)anthraquinone, 1,8-di-p-toluidino-anthraquinone, 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone, 1,8-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione
Nom IUPAC 1,8-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione
SMILES O=C1C=2C=CC=C(NC3=CC=C(C=C3)C)C2C(=O)C=4C(=CC=CC14)NC5=CC=C(C=C5)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-9-13-19(14-10-17)29-23-7-3-5-21-25(23)28(32)26-22(27(21)31)6-4-8-24(26)30-20-15-11-18(2)12-16-20/h3-16,29-30H,1-2H3
Poids de la formule 418.17