Learn More
1,8-Diaminooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,8-Diaminooctane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,8-diaminooctane est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 575 g/l.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, le dioxyde de carbone, l’air, l’eau / l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,8-Diaminooctane |
| Point de fusion | 50°C to 54°C |
| pH | 11.7 |
| Point d’ébullition | 225°C to 226°C |
| Point d’éclair | 106°C (223°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Beilstein | 1735426 |
| Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,8-Diaminooctane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Octamethylenediamine