Learn More
1,8-Diaza-2,9-diketocyclotétradécane, TRC
Code produit 30007496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007496 2.5 mg 2.50mg
30012440 25 mg 25mg
30006864 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4176432.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56403-09-9
Formule moléculaire C12H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.32
Synonyme 1,8-Diaza-2,9-dioxocyclotetradecane, 1,8-Diazacyclopentadecane-2,9-dione, Hexahydro-2H-azepin-2-one Cyclic Dimer, 6-Aminohexanoate Cyclic Dimer, Caprolactam Cyclic Dimer;, Caprolactam Dimer, Cyclic Dimer of ε-Caprolactam, 6-Aminohexanoic Acid Bimol. Cyclic Lactam, ε-Aminocaproic Acid Cyclic Dimer, ε-Caprolactam Cyclic Dimer;
SMILES [H][C@@]1([C@@H](C(CC/C=C(C)\C)=C)CC2)[C@]2(C)[C@]3(C)CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diaza-2,9-diketocyclotetradecane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-1-5-9-13-12(16)8-4-2-6-10-14-11/h1-10H2,(H,13,16)(H,14,15)
Poids de la formule 226.1681
Pourcentage de pureté >95%