Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10104320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10104320 25 g Flacon en verre 25g
10011970 5 g Flacon en verre 5mL
10377240 100 g Flacon en verre 100g
10662023 500 g Flacon en verre 500g
10023313 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10104320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    41.65€ / 25g
    Économisez 6.85€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Numéro MDL MFCD00006930
Clé InChI GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
CID PubChem 81184
Nom IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azépine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Note relative au nom ≥98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 261.0°C
Point d’éclair 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H16N2
Indice de réfraction 1.5210 to 1.5230
Quantité 25 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Gravité spécifique 1.019
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Viscosité 11.76 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.