Learn More
1.8-Diazacyclotétradécane-2,7-dione, TRC
Code produit 30006626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006626 10 mg 10mg
30005557 50 mg 50mg
30008849 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006626 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49480010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4266-66-4
Formule moléculaire C12H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.32
Synonyme NSC 138477
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Poids de la formule 226.1681
Pourcentage de pureté >95%