Learn More
1.8-Diazacyclotétradécane-2,7-dione, TRC
Code produit 30008849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008849 5 mg 5mg
30006626 10 mg 10mg
30005557 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4948005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4266-66-4
Formule moléculaire C12H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.32
Synonyme NSC 138477
SMILES O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Poids de la formule 226.1681
Pourcentage de pureté >95%