Learn More
MedChemExpress 1,8-Diazafluoren-9-one
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (182.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.68 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 182.18 g/mol |
| CAS | 54078-29-4 |
| Synonyme | DFO |