Learn More
1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tétraazacyclotétradécane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447605 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26643.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 214078-93-0 | C24H36N4 | 380.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 214078-93-0
Point de fusion 67°C to 68°C
Formule moléculaire C24H36N4
Numéro MDL MFCD09263312
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, acmc-1cidi, n 1 ,n 8-dibenzylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,8-bis phenylmethyl
Clé InChI QWGFFCRTIFBAFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN(CCCNCCN(C1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Nom IUPAC 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tétrazacyclotétradecane
Poids moléculaire (g/mol) 380.58
CID PubChem 11176466
Poids de la formule 380.58