Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %
Code produit 11444210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444210 25 g 25g
11437567 50 g -
11454210 100 g 100g
15453107 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11444210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15651.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,024 g/mol
Le 1,8-dibrooctane est utilisé comme additif dans la préparation du poly[[4,8-bis[(2-éthylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophène-2,6- diyl][3-fluoro-2-[(2-éthylhexyl)carbonate]thiéno[3,4-b]thiophènediyl]] :[6,6]-phénylC71-ester méthylique de l’acide butyrique, qui trouve son application dans la fabrication d’échantillons organiques une utilisation dans le cadre de l’étude photoPV (VOP). En outre, il est utilisé dans la préparation du (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzène).
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1,8-dibromooctane est utilisé comme additif dans la préparation d’ester de méthyle d’acide poly[[4,8-bis[(2-éthylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophène-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-éthylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophénediyl]]:[6,6]-phénylC71-butyrique, qui trouve son application dans la fabrication d’éléments photovoltaïques organiques (OPV). De plus, il est utilisé dans la préparation de (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzène).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-32-0
Formule moléculaire C8H16Br2
Numéro MDL MFCD00000277
Clé InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
CID PubChem 78310
Nom IUPAC 1,8-dibromooctane
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dibromooctane
Point de fusion 15°C to 16°C
Densité 1.468
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4995
Quantité 25 g
Beilstein 1698114
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Poids moléculaire (g/mol) 272.024
Poids de la formule 272.02
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement