Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934491 250 mL Flacon en verre 250mL
10326370 10 mL Flacon en verre 10mL
10070770 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11934491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112882500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-32-0
Formule moléculaire C8H16Br2
Poids moléculaire (g/mol) 272.01
Clé InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
CID PubChem 78310
Nom IUPAC 1,8-dibromooctane
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Dibromooctane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C to 16.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.4600g/mL
Point d’ébullition 270.0°C to 272.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)8Br
Indice de réfraction 1.4981 to 1.5001
Quantité 250 mL
Beilstein 01,16
Gravité spécifique 1.46
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide