Learn More
1,8-Dibromooctane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,8-Dibromooctane |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2 |
| Poids de la formule | 269.9619 |