Learn More
1,8-Dibromooctane, TRC
Code produit 30387151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387151 5 g -
30376437 1 g -
30386229 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4257155G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-32-0
Formule moléculaire C8H16Br2
Poids moléculaire (g/mol) 272.02
Synonyme NSC 9820, Octamethylene Dibromide, alpha,ω-Dibromooctane
Nom IUPAC 1,8-dibromooctane
SMILES BrCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dibromooctane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Poids de la formule 269.9619