Learn More
1,8-dihydroxyanthraquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484044 100 g 100g
11494044 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484044 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12001.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-10-2
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.214
Numéro MDL MFCD00001211
Clé InChI QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
CID PubChem 2950
ChEBI CHEBI:3682
Nom IUPAC 1,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Point de fusion 191°C to 193°C (sublimation)
Quantité 100 g
Beilstein 2054727
Merck Index 14,2815
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Dihydroxyanthraquinone