Learn More
1,8-Dihydroxyanthraquinone, TRC
Code produit 30135094
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135094 10 g 10g
30138075 100 g 100g
17904865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45015010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-10-2
Formule moléculaire C14 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Synonyme Anthraquinone, 1,8-dihydroxy- (8CI), 1,8-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthron, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax
Nom IUPAC 1,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dantron
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Poids de la formule 240.0423