Learn More
1,8-diiodooctane, +97 %, stab. avec du cuivre
Code produit 11434210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434210 25 g 25g
11309216 10 g 10g
11404213 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10867.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 24772-63-2 | C8H16I2 | 366,025 g/mol
Le 1,8-diiodooctane est utilisé pour améliorer l’efficacité de conversion de puissance des cellules solaires à polymères. Il est également utilisé comme additif de traitement pour améliorer la morphologie et l’efficacité des cellules solaires hétérojonctions vrac basées sur le poly(3-hexylthiophène) régulier.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1,8-diiodooctane est utilisé pour améliorer l’efficacité de la conversion électrique des cellules solaires polymères. Il est également utilisé comme additif de traitement pour améliorer la morphologie et l’efficacité des cellules solaires d’hétérojonctions en vrac basées sur le poly(3-hexylthiophène) régiorégulier.
Solubilité
Miscible avec du méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec l’eau et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24772-63-2
Formule moléculaire C8H16I2
Numéro MDL MFCD00001106
Clé InChI KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 90605
Nom IUPAC 1,8-diiodooctane
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Diiodooctane
Note relative au nom Stabilized with copper
Densité 1.84
Point d’ébullition 167°C to 169°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5635
Quantité 25 g
Beilstein 1735437
Sensibilité Light sensitive
Synonyme octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Informations sur la solubilité Miscible with methanol.
SMILES C(CCCCI)CCCI
Poids moléculaire (g/mol) 366.025
Poids de la formule 366.03
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement