Learn More
1,8-diméthylnaphtalène-d12, CDN
Code produit 30317569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317569 0.05 g 0.05g
30315307 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30317569 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND41170.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dimethylnaphthalene-d12
CAS 104489-29-4
Formule moléculaire C12 2H12
Quantité 0.05 g
Synonyme Naphthalene-1,2,3,6,7,8-d6, 4,5-di(methyl-d3)- (9 CI), 1,8-Dimethylnaphthalene D12, Perdeuterio-1,8-dimethylnaphthalene
Formule InChI InChI=1 S/C12H12/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10(2)12(9)11/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,2,3,6,7,8-héxacetio-4,5-bis(trideutérométhyl)naphthalène
Poids moléculaire (g/mol) 168.3
Poids de la formule 168,1692 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique