Learn More
1,8-dioxacyclotétradécane-2,9-dione, TRC
Code produit 30376711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376711 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD426815100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione
CAS 1020-83-3
Formule moléculaire C12 H20 O4
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer
Formule InChI InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2
SMILES O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1
Nom IUPAC 1,8-dioxacyclotétradécane-2,9-dione
Poids moléculaire (g/mol) 228.285
Poids de la formule 228.136