Learn More
1,8-dioxacyclotétradécane-2,9-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,8-Dioxacyclotetradecane-2,9-dione |
| CAS | 1020-83-3 |
| Formule moléculaire | C12 H20 O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-Oxepanone, dimer, Caprolactone cyclic dimer, Dicaprolactone, ε-Caprolactone cyclic dimer |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9-15-12(14)8-4-2-6-10-16-11/h1-10H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCOC(=O)CCCCCO1 |
| Nom IUPAC | 1,8-dioxacyclotétradécane-2,9-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.285 |
| Poids de la formule | 228.136 |