Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Raccords en graphite 1/8 po
Description
- Composite de graphite et de Vespel
- Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
- Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule réductrice graphite de 1/8 po, raccord 1,2 x 6,4 x 4 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Dimensions (métrique) | 6,4 x 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Raccords 1/8 pouce |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) intérieur | 1,2 mm |