Learn More
Anhydride 1,8-naphthalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415623
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415623 50 g 50g
11425623 250 g 250g
11405623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13519.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
1,8-Naphthalic anhydride is used as a seed protectant and to prepare dyestuffs and optical brighteners. It is used in the preparation of napthalimide analogues, which finds application as anticancer agents. Further, it is used as fluorescent brightening agent for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride 1,8-naphthalique est utilisé comme agent de protection des graines et pour préparer des colorants et des azurants optiques. Il est utilisé dans la préparation d’analogues de naphthalimide, pour des applications en tant qu’agents anticancéreux. De plus, il est utilisé comme agent d’azurage fluorescent pour les polymères.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acide acétique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-84-5
Formule moléculaire C12H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 198.18
Numéro MDL MFCD00006925
Clé InChI GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
CID PubChem 6693
ChEBI CHEBI:82246
Nom IUPAC 3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]tridéca-1(13),5,7,9,11-pentaène-2,4-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1,8-Naphthalic anhydride
Point de fusion 269°C to 273°C
Quantité 50 g
Beilstein 153190
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ether and alcohol. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 198.18
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.