Learn More
Anhydride 1,8-naphthalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,8-Naphthalic anhydride is used as a seed protectant and to prepare dyestuffs and optical brighteners. It is used in the preparation of napthalimide analogues, which finds application as anticancer agents. Further, it is used as fluorescent brightening agent for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’anhydride 1,8-naphthalique est utilisé comme agent de protection des graines et pour préparer des colorants et des azurants optiques. Il est utilisé dans la préparation d’analogues de naphthalimide, pour des applications en tant qu’agents anticancéreux. De plus, il est utilisé comme agent d’azurage fluorescent pour les polymères.
Solubilité
Soluble dans l’éther et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acide acétique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,8-Naphthalic anhydride |
| Point de fusion | 269°C to 273°C |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 153190 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ether and alcohol. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 198.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |