Learn More
Anhydride 1,8-naphthalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10466940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10466940 100 g 100g
10655752 500 g 500g
10781545 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10466940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-84-5
Formule moléculaire C12H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 198.18
Numéro MDL MFCD00006925
Clé InChI GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
CID PubChem 6693
ChEBI CHEBI:82246
Nom IUPAC 3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]tridéca-1(13),5,7,9,11-pentaène-2,4-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Naphthalic anhydride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >269.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’éclair 272°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Poids de la formule 198.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.