Learn More
1,8-Naphthalimide, 96%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,8-Naphthalimide |
| CAS | 81-83-4 |
| Formule moléculaire | C12H7NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00006920 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C1NC(C2=CC=CC3=CC=CC1=C23)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.19 |
| Pourcentage de pureté | 96% |