Learn More
1,8-Naphthalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443118 10 g 10g
11453118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18856.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-83-4 | C12H7NO2 | 197.193 g/mol
It is a useful material for utilization in phosphorescence dye doped organic light emitting diodes (oleds), hole blocking and electron-conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un matériau utile pour l’utilisation de diodes électroluminescentes organiques (OLED) dopées par un colorant phosphorescent, d’un matériau conducteur d’électrons et de blocage de trous
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-83-4
Formule moléculaire C12H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 197.193
Numéro MDL MFCD00006920
Clé InChI XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-naphthalimide, naphthalimide, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 1,8-naphthalenedicarboximide, benzo de isoquinoline-1,3-dione, unii-gi0tv19gbn, naphthalene-1,8-dicarboximide, gi0tv19gbn
CID PubChem 66491
Nom IUPAC benzo[de]isoquinoléine-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)NC(=O)C3=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Naphthalimide
Point de fusion 299°C to 303°C
Quantité 10 g
Beilstein 153150
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 197.2
Pourcentage de pureté 98%