Learn More
Anhydride 1,8-naphtoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Naphthalic anhydride |
| CAS | 81-84-5 |
| Formule moléculaire | C12 H6 O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H |
| SMILES | O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Poids de la formule | 198.0317 |