Learn More
1,8-nonadiène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490388 1 g 1g
15400398 5 g 5g
15410398 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53502.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4900-30-5 | C9H16 | 124.227 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4900-30-5
Formule moléculaire C9H16
Poids moléculaire (g/mol) 124.227
Numéro MDL MFCD00008669
Clé InChI VJHGSLHHMIELQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-nonadiene, acmc-209kep
CID PubChem 78612
Nom IUPAC Nona-1,8-diène
SMILES C=CCCCCCC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,8-Nonadiene
Densité 0.74
Point d’ébullition 141°C to 142°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Formule linéaire CH2=CH(CH2)5CH=CH2
Indice de réfraction 1.427
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 124.23
Pourcentage de pureté 99%