Learn More
1,8-nonadiyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430238
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430238 25 g 25g
11420238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23784.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2396-65-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
It is used as starting reagent in the synthesis of 2,6-hexadecadiynoic acid, 2,6-nonadecadiynoic acid and 2,9-hexadecadiynoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de l’acide 2,6-hexadécadiynoïque, de l’acide 2,6-nonadecadiynoïque et de l’acide 2,9-hexadécadiynoïque.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des poudres de métaux lourds et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2396-65-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.195
Numéro MDL MFCD00008581
Clé InChI DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-nonadiyne, acmc-1cak0, 1,8-nonadiyne,, 1,8-nonadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 16969
Nom IUPAC nona-1,8-diyne
SMILES C#CCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Nonadiyne
Point de fusion -21°C
Densité 0.799
Point d’ébullition 55°C to 56°C (13 mmHg)
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire HC≡C(CH2)5C≡CH
Indice de réfraction 1.449
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1733443
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté 97%