Learn More
1,8-octanediol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488366 25 g 25g
11498366 100 g -
11408376 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15402.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,8-Octanediol is used in cosmetics, perfumes, ink, essence and in UV coating. It acts as a precursor in the synthesis of polymer and in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘1,8-octanediol est utilisé dans les cosmétiques, les parfums, lʼencre, lʼessence et le revêtement UV. Il agit comme précurseur dans la synthèse des polymères et dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, lʼacide chloride, les anhydrides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-41-4
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00002989
Clé InChI OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69420
ChEBI CHEBI:44630
Nom IUPAC octane-1,8-diol
SMILES C(CCCCO)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Octanediol
Point de fusion 58°C to 61°C
Point d’ébullition 171°C to 173°C (20 mm)
Point d’éclair 148°C (298°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule linéaire HO(CH2)8OH
Quantité 25 g
Beilstein 1633499
Synonyme 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté ≥98%