Learn More
1,8-octanédiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15299626 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15299626 100 g 100g
15219626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15299626 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129381000
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 629-41-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-41-4
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Clé InChI OEIJHBUUFURJLI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69420
ChEBI CHEBI:44630
Nom IUPAC octane-1,8-diol
SMILES C(CCCCO)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Octanediol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 62.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 278.8°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO(CH2)8OH
Quantité 100 g
Beilstein 01, 490
Synonyme 1,8-octanediol, octamethylene glycol, 1,8-dihydroxyoctane, octan-1,8-diol, 1,8-octandiol, 1, 8-octandiol, octane-1,8-diol;, acmc-209nan, ksc358i9p
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water.
Viscosité 20.6 mPa.s (70°C)
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Sous forme de poudre ou de cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Octanediol, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.