Learn More
1,8-octanethiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430578 25 g 25g
11410578 1 g 1g
11420578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24693.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-62-4
Formule moléculaire C8H18S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.35
Numéro MDL MFCD00003574
Clé InChI PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
CID PubChem 14493
Nom IUPAC octane-1,8-dithiol
SMILES SCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Octanedithiol
Densité 0.96
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.505
Quantité 25 g
Beilstein 1735431
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 178.36
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,8-Octanedithiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Octanedithiol