Learn More
1,8-octanedithiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721915 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721915 1 g Flacon en verre 1g
10115520 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10721915 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310620010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-62-4
Formule moléculaire C8H18S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.35
Numéro MDL MFCD00003574
Clé InChI PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
CID PubChem 14493
Nom IUPAC octane-1,8-dithiol
SMILES SCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Octanedithiol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 269.0°C to 270.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HS(CH2)8SH
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 178.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide