Learn More
1,9-Décadiéne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,9-Decadiene |
| CAS | 1647-16-1 |
| Formule moléculaire | C10 H18 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Deca-1,9-diene, NSC 102789, α,ω-Decadiene, 1,9-Decadiene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCC=C |
| Nom IUPAC | déca-1,9-diène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.25 |
| Poids de la formule | 138.1409 |