Learn More
1,9-décaline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494924 25 g 25g
11484924 5 g 5g
11404934 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494924 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13834.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134.22 g/mol
One-step synthesis of carbametacyclophane 3 from 1,9-decadiyne and diethyl acetylenedicarboxylate is described. The use of 1,9-decadiyne as a nucleophile led only to the monoalkynylation product, a selectivity that would be difficult to achieve with a catalytic in situ metalation process. 1,9-decadiyne reacts with iodobenzene (excess) to afford the bis-Sonogashira coupling product in excellent yield. 1,9-Decadiyne was dihydrated and gave 2,9-decanedione in 92% yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La synthèse en une étape du carbamétacyclophane 3 à partir de 1,9-décadiyne et de lʼacétylènedicarboxylate de diéthyle est décrite. Lʼutilisation de 1,9-décadiyne en tant que nucléophile conduit uniquement au produit de monoalkynylation, une sélectivité difficile à réaliser avec un procédé de métalation catalytique in situ. La 1,9-décadiyne réagit avec lʼiodobenzène (excès) pour offrir un excellent rendement au produit de couplage bis-Sonogashira. Le 1,9-décadiyne a été dihydraté et a donné 2,9-décanedione en 92 % de rendement.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1720-38-3
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00014926
Clé InChI ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 74400
ChEBI CHEBI:37823
Nom IUPAC déca-1,9-diyne
SMILES C#CCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Decadiyne
Densité 0.822
Point d’ébullition 80°C to 81°C (10 mmHg)
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1734594
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 97%