Learn More
1,9-Decadiyne, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10581092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581092 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10581092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351870050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 9-Decadiyne
Note relative au nom 98%
CAS 1720-38-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H14
Formule linéaire HCidentical toC(CH2)6Cidentical toCH
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00014926
Quantité 5 g
Synonyme 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
Clé InChI ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCCCCCCC#C
Nom IUPAC deca-1,9-diyne
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
CID PubChem 74400
ChEBI CHEBI:37823
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,9-Decadiyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.