Learn More
1,9-dibromonane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426877 50 g -
11416877 10 g 10g
11424210 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14324.18
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-33-1
Formule moléculaire C9H18Br2
Poids moléculaire (g/mol) 286.051
Numéro MDL MFCD00000279
Clé InChI WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
CID PubChem 20677
Nom IUPAC 1,9-dibromononane
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Dibromononane
Densité 1.41
Point d’ébullition 285°C to 288°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire Br(CH2)9Br
Indice de réfraction 1.4965
Quantité 50 g
Beilstein 1737598
Poids de la formule 286.06
Pourcentage de pureté 97%