Learn More
1,9-Diméthyl-méthylène Chlorure de zinc bleu double sel (grade technique), TRC
Code produit 30387006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387006 250 mg
30380412 100 mg
30373412 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD469355250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931418-92-7
Formule moléculaire 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 832.12
Synonyme 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
Nom IUPAC Chlorure de zinc(II) bis(3,7-diméthylamino)-1,9-diméthyphénothiazine-5-ium
SMILES CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Poids de la formule 832.09