Learn More
1,9-diphényl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458197 5 g 5g
11468197 25 g -
11478197 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17568.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-21-9 | Molecular Formula: C21H18O | Molecular Weight: 286.374 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-21-9
Formule moléculaire C21H18O
Poids moléculaire (g/mol) 286.374
Numéro MDL MFCD00004792
Clé InChI RLJALOQFYHCJKG-XCBHXTLASA-N
Synonyme acetone, dicinnamylidene, 1z,3e,6e,8e-1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,9-diphenylnona-1,3,6,8-tetraen-5-one, 1,3,6,8-nonatetraen-5-one, 1,9-diphenyl, 1,6,8-nonatetraen-5-one, 1,9-diphenyl, 1z,3e,6e,8e-1,9-diphenyl-5-nona-1,3,6,8-tetraenone
CID PubChem 6436875
Nom IUPAC (1Z,3E,6E,8E)-1,9-diphénylnona-1,3,6,8-tétraén-5-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)C=CC=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Diphenyl-1,3,6,8-nonatetraen-5-one
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 286.37
Pourcentage de pureté 98%